Learn More
Fisherbrand™ Piastre di evaporazione in porcellana
Codice prodotto. p-4018249 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
35 mL
70 mL
80 mL
120 mL
150 mL
250 mL
1285 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 6
Codice prodotto. 13479719
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Glazed inside and out except for rim.
Porcelain dish with lip
  • Round bottom
  • Glazed inside and out except for rim.
  • Highly resistant to chemicals
  • Withstand temperatures up to 1150°C (2102°F)
  • Without cover
Specifica
Forma del fondo Profilo rotondo
Capacità (sistema metrico) 35 mL
Materiale Porcellana
Forma Round
Tipo Capsula di evaporazione
Da utilizzare con (applicazione) Utile per svariati processi di evaporazione e incenerimento
Finitura interna Glazed
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) 2102°F
Temperature Range (Metric) 1150 °C
Spessore 1.5 mm
Altezza (sistema metrico) 24 mm
Altezza (sistema imperiale) 0.94 in.
Diametro (sistema imperiale) 2.36 in.
Diametro (sistema metrico) 60 mm