Learn More
Fisherbrand™ Imbuti per polveri
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-129565 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) parte superiore:
6.5 cm
7,5 cm
10.5 cm
15 cm
Diametro (sistema metrico) gambo:
16 mm
16mm
21 mm
27mm
Capacità (sistema metrico):
50 ml
100 ml
225 ml
750 ml
Altezza (sistema metrico):
6.6 cm
8,4 cm
10.3 cm
13.7 cm
Unit Size:
pezzi 24
pezzi 36
pezzi 4
pezzi 6
Product Code. 12652435
Only null left
Add to basket
Edge
Add to basket
Gli steli paralleli riducono al minimo il passaggio di polveri
  • Robusto polipropilene
  • Scanalature esterne per evitare blocchi dell'aria
  • Autoclavabile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Diametro (sistema metrico) parte superiore 15 cm
Capacità (sistema metrico) 750 ml
Diametro (sistema metrico) gambo 27mm
Materiale Polipropilene
Altezza (sistema metrico) 13.7 cm
Autoclavabile
Lunghezza (sistema metrico) gambo 30mm