Learn More
Fisherbrand™ Provette per microcentrifuga Premium: 1.5mL
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Colore:
Giallo
Lavanda
Naturale
Orange
Rosso
Dimensione della confezione:
500 confezioni
pezzi 500
Descrizione
I tappi piatti a pressione garantiscono una tenuta affidabile e sicura dei liquidi, anche in caso di bollitura prolungata
Capacità: 1.5mL
- Polipropilene a elevata trasparenza
- Graduated in 0.1 and 0.25mL markings
- x
- Tappi di facile apertura con punto per l'inserimento dell'ago e area di scrittura antiscivolo
- Area di etichettatura sull'esterno della provetta
- Interno lucidato per il massimo recupero del campione
- °°
- Per l'uso con tutti i rotori standard
- Apirogeni
- °
Order Info
Disponibili in otto colori o in confezioni a colori assortiti.
Specifica
Specifica
| Cap Style | Tappo a pressione con sommità piatta |
| Certificazione/Conformità | Esente da RNasi, DNasi |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Capacità (sistema metrico) | 1.5 mL |
| Colore | Orange |
| Materiale | Polypropylene |
| Include | Punto di inserimento ago |
| Tipo di etichetta | Area per etichettatura |
| Sterilità | Non-sterile |
| Graduated | Yes |
| Vedi altri risultati |