Learn More
Fisherbrand™ Provette per microcentrifuga Premium: 2.0 ml
I tappi a pressione a superficie piatta assicurano una tenuta sicura, ermetica e affidabile anche in caso di ebollizione prolungata
Marca:  Fisherbrand™
7.17 EUR valido fino al 2024-06-30
Usa il codice promo "21742" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.56700kg
Codice prodotto. 12390323
  • 8.80€ / pezzi 500
Spedizione stimata: 20-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
I tappi a pressione a superficie piatta assicurano una tenuta sicura, ermetica e affidabile anche in caso di ebollizione prolungata
Capacità di 2.0 ml
  • Polipropilene a purezza elevata
  • Graduazione in incrementi di 0.25 ml
  • Resistenti a forze fino a 30,000 × g
  • Tappi ad apertura facilitata con segno per l'inserimento dell'ago e area di marcatura testurizzata
  • Area di etichettatura all'esterno della provetta
  • Interno extra-levigato per il recupero massimo del campione
  • Intervallo di temperatura da -80° a +121°C
  • Idonee per tutti i rotori standard
  • Apirogena
  • Autoclavabile a 121 °C/15 psi per 15 minuti
Order Info
Available in eight colors or in assorted-color packs.
Specifica
Specifica
11 mm
Snap Cap with Flat Top
Yes
Red
Polypropylene
Labeling Area
Flat Snap Cap
30,000 x g
RNase, DNase-free
2 mL
40.6 mm
Needle insertion spot