Learn More
Fisherbrand™ Premium Plus MultiFlex Gel-Loading Tips
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Imballaggio:
1000/bag
Forma:
Round
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Ideal for gel electrophoresis
- Easily access bottom of narrow vessels and gel wells
- Universal fit
- Graduated marks for quick volume checks
- Certified DNase-, RNase-, and human DNA-free
- Round 0.57mm O.D. tips are recommended for loading gels ≥0.6mm thick—great for SDS Page and 2-D gels
- Flat tips are recommended for gels up to 0.4mm thick
- Use flat 0.37mm O.D. tips for 0.4mm thick PAGE sequencing gels; flat 0.17mm tips for 0.2mm DNA sequencing gels
MultiFlex Tips
- 0.5 to 200μL volume
- Fit research-grade pipetters
- 83mm long
- 5μL graduation
Specifica
Specifica
| Volume (sistema metrico) | 0.5 to 200 μL |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 3.26 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 8.3cm |
| Spessore | ≥0.6mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Gel electrophoresis |
| Formato | Bagged |
| Stile punta | Gel Loading |
| Imballaggio | 1000/bag |
| Graduato | Yes |
| Forma | Round |
| Vedi altri risultati |