Learn More
Fisherbrand™ Premium Plus MultiFlex Gel-Loading Tips
Codice prodotto. 10028064 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Imballaggio:
1000/bag
Forma:
Round
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10028064
Ideal for gel electrophoresis
  • Easily access bottom of narrow vessels and gel wells
  • Universal fit
  • Graduated marks for quick volume checks
  • Certified DNase-, RNase-, and human DNA-free
Match O.D. to Gel Thickness
  • Round 0.57mm O.D. tips are recommended for loading gels ≥0.6mm thick—great for SDS Page and 2-D gels
  • Flat tips are recommended for gels up to 0.4mm thick
  • Use flat 0.37mm O.D. tips for 0.4mm thick PAGE sequencing gels; flat 0.17mm tips for 0.2mm DNA sequencing gels
MultiFlex Tips
  • 0.5 to 200μL volume
  • Fit research-grade pipetters
  • 83mm long
  • 5μL graduation
Specifica
Volume (sistema metrico) 0.5 to 200 μL
Lunghezza (sistema imperiale) 3.26 in.
Lunghezza (sistema metrico) 8.3cm
Spessore ≥0.6mm
Da utilizzare con (applicazione) Gel electrophoresis
Formato Bagged
Stile punta Gel Loading
Imballaggio 1000/bag
Graduato Yes
Forma Round
Graduazioni 5μL