Learn More
Fisherbrand™ Pressure and Vacuum Rubber Tubing
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema imperiale) interno:
0.19 in.
Diametro (sistema imperiale) esterno:
9/16 in.
Overall Length (English):
12 ft.
Colore:
Black
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema imperiale) interno | 0.19 in. |
| Diametro (sistema metrico) interno | 4.8 mm |
| Materiale | Gomma |
| Diametro (sistema imperiale) esterno | 9/16 in. |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 14.3 mm |
| Overall Length (English) | 12 ft. |
| Overall Length (Metric) | 3.7 m |
| Spessore (sistema imperiale) | 0.187 in. |
| Spessore (sistema metrico) | 4.8 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Pressure and vacuum work |
| Vedi altri risultati |