Learn More
Hellma™ Quartz, Silica and Glass Standard Cell Cuvettes
Codice prodotto. 11771754
Click to view available options
Lunghezza del percorso:
1 mm
5 mm
10 mm
Materiale:
Quartz Suprasil 300
Suprasil Quartz
near-UV Glass
Quantità:
2/Pk.
Ea.
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
Codice prodotto. 11771754
Marca: Hellma™ 100140
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Includes
Fitted PTFE covers or tapered PTFE stoppers, except 14-385-906A and -902A, which come with glass cover plates
Designed to hold samples for spectroscopic experiments and optical analysis. Hellma™ Quartz, Silica and Glass Standard Cell Cuvettes provide optically excellent transparency.
  • Quartz - high UV transmission and low thermal expansion
  • Glass - used in the visible range of the spectrum
  • Low values of refractive index and dispertion
  • Good resistance to chemicals
Specifica
Materiale Suprasil Quartz
Include Glass Cover
Quantità Ea.
Lunghezza del percorso 1 mm