Learn More
Fisherbrand™ Remote Sensor Module with External Probe for Traceable™ Radio-Signal Hygrometer/Thermometer
Codice prodotto. 11729755 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
-5°C to +50°C
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11729755
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
For Traceable radio-signal thermometer
This Fisherbrand™ Remote Sensor Module with External Probe is designed for use with the Traceable™ Radio-Signal Remote Thermometer
  • Plastic thermometer probe measuring 0.18 dia. x 0.875 in.L (5 x 22mm)
  • 10 ft. (3m cable) suitable for underwater measurements
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 17025, A2LA, NIST
Diametro sonda (sistema imperiale) 0.18 in.
Diametro sonda (sistema metrico) 0.5 cm
Da utilizzare con (applicazione) Remote sensor module with external probe for traceable radio-signal thermometer
Include Flip open stand, wall bracket, velcro™ to attach to any surface, two AA and two AAA Alkaline batteries
Lunghezza (sistema imperiale) cavo 10 ft.
Lunghezza sonda (sistema imperiale) 0.875 in.
Lunghezza (sistema metrico) 22 mm
Lunghezza (sistema metrico) cavo 3 m
Lunghezza sonda (sistema metrico) 2.2 cm
Materiale Plastic
Peso (sistema imperiale) 3 oz.
Peso (sistema metrico) 0.085 kg
Product Type Radio Signal Remote Thermometer
Max. Temperature (English) 122°F
Temperatura max (sistema metrico) 50°C
Min. Temperature (English) 23°F
Min. Temperature (Metric) -5°C
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) 23°F to 122°F
Temperature Range (Metric) -5°C to +50°C
Da utilizzare con (apparecchiatura) Remote Sensor Module with External Probe for Traceable Radio-Signal Thermometer