Learn More
Fisherbrand™ Reusable Glass Heavy-Duty Low-Form Beakers
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 mL
400 mL
600 mL
1000 mL
2000 mL
4000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 12
pezzi 4
pezzi 6
Descrizione
Fisherbrand™ Reusable Glass Heavy-Duty Low-Form Beakers feature a sturdy construction ideal for mechanical shock and other harsh applications. Spout is designed for optimum performance.
- Thick uniform walls
- Evenly tooled top rim with extra wall thickness
- Durable matte finish marking area
- White graduated scale
- Spout designed for optimum performance
Compliance
Designed from ASTM™ Specification E 960, Type II requirements
Specifica
Specifica
| Accuracy | ±5% |
| Capacità (sistema imperiale) | 135.25 oz. |
| Descrizione | Beaker |
| Diametro (sistema imperiale) esterno | 6.33 in. |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 16.1 cm |
| Capacità (sistema metrico) | 4000 mL |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Da utilizzare con (applicazione) | Offer Superior Mechanical Strength and Durability, Provides Improved Safety When Used Under Extreme Conditions Such as Mechanized Washing and Rough Handling |
| Intervallo di graduazione | 500 to 3500 mL |
| Altezza (sistema imperiale) | 9.92 in. |
| Vedi altri risultati |