Learn More
Fisherbrand™ Reusable Glass Low-Form Griffin Beakers
Codice prodotto. 15863668 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 48
Codice prodotto. 15863668
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Made of KG-33 borosilicate glass
Pour accurately and steadily with the help of a slightly flared spout. Fisherbrand™ Reusable Glass Low-Form Griffin Beakers are available in a variety of sizes and feature thick, heavy construction with a beaded top. Made of KG-33 borosilicate glass.
  • Thick, heavy construction with beaded top
  • Uniform wall thickness
  • Durable, matte-finish marking area for use with an ordinary pencil
  • Easy-to-read white graduated double scale on all sizes from 50 to 1000mL
Compliance
  • Designed from ASTM™ Specification E 960, Type I requirements
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 3.38 oz.
Descrizione Beaker
Diametro (sistema imperiale) esterno 1.96 in.
Diametro (sistema metrico) esterno 5 cm
Capacità (sistema metrico) 100 mL
Materiale Borosilicate Glass
Da utilizzare con (applicazione) Excellent Mechanical Strength and Durability, While Providing High Resistance to Chemical Attack and Thermal Shock
Intervallo di graduazione 20 to 80 mL
Altezza (sistema imperiale) 2.75 in.
Altezza (sistema metrico) 7 cm
Include Beccuccio
Incrementi 10 mL
Tipo di etichetta Matte Finish Marking
Quantità 12 Pk.
Tipo Becher
Monouso Reusable
Graduated
Certificazione/Conformità ASTM E960, ASTM E438, USP Type I
Scale Dual Scale
Stile Griffin