Learn More
Fisherbrand™ Reusable Amber Glass Media Bottles
Codice prodotto. p-7237832 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10,000 mL
100 mL
1000 mL
2000 mL
250 mL
500 mL
5000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
Codice prodotto. 15817001
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Use these amber Fisherbrand™ Reusable Glass Media Bottles for a variety of general laboratory applications.
Fisherbrand™ Reusable Amber Glass Media Bottles with cap feature a convenient wide opening, enhanced graduations and a polypropylene pour ring. Feature clear (natural), drip-free, replaceable polypropylene pour ring.
  • Permanent white enamel marking spot
  • GL 45 screw thread
  • Linerless
  • Autoclavable (to 140°C)
  • Amber borosilicate glass
  • Polypropylene cap
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 100 mL
Colore Amber
Da utilizzare con (applicazione) Media and reagent storage, Holding and dispensing fluids, Chemical storage
Include Screw Cap, Pouring Ring
Materiale Borosilicate Glass (3.3)
N. per custodia 10/Cs.
Colore della vite Blue
Materiale della vite Polypropylene
Sterilità Non sterile
Colore chiusura Blu
Pre-sterilizzato No
Closure Included
Monouso Reusable
Graduated Yes
Altezza (sistema metrico) 105 mm
Product Type Amber Media Bottle
Materiale chiusura Polypropylene
Dimensione chiusura GL 45
Diametro (sistema metrico) 56 mm
Tipo di chiusura Screw Cap