Learn More
Fisherbrand™ Beute di Erlenmeyer a imboccatura stretta in vetro riutilizzabili
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 mL
50 ml
125 mL
250 mL
500 ml
1000 mL
2000 ml
4000 ml
6 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 12
pezzi 4
pezzi 6
Descrizione
Fisherbrand™ Reusable Glass Narrow-Mouth Erlenmeyer Flasks are useful for measuring and mixing solutions where a high degree of accuracy is not necessary. Long, tapered outside contour minimizes chipping.
- Reinforced top tooled with a rounded finish
- Thick-walled body
- White ceramic enamel marking spot
Compliance
Progettazione in conformità con i requisiti di tipo 1, classe 1 della specifica ASTM™ E1404
Specifica
Specifica
| Materiale chiusura | Rubber |
| Descrizione | Top style: Heavy duty tooled with capacity scale |
| Diametro (sistema imperiale) esterno | 15.55 in. |
| Capacità (sistema metrico) | 6 L |
| Materiale | Vetro borosilicato |
| Intervallo di graduazione | Da 1500 a 6000 ml |
| Graduazioni | 500 mL |
| Altezza (sistema imperiale) | 15.55 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 39.5 cm |
| N. di posizioni | 1 |
| Vedi altri risultati |