Learn More
Fisherbrand™ Beute di Erlenmeyer a imboccatura stretta in vetro riutilizzabili
Il profilo esterno allungato e rastremato riduce al minimo il rischio di scalfittura
Marca: Fisherbrand
Dettagli aggiuntivi : Peso : 3.13960kg
Descrizione
Fisherbrand™ Reusable Glass Narrow-Mouth Erlenmeyer Flasks are useful for measuring and mixing solutions where a high degree of accuracy is not necessary. Long, tapered outside contour minimizes chipping.
- Reinforced top tooled with a rounded finish
- Thick-walled body
- White ceramic enamel marking spot
Specifica
Gomma | |
6.33 in. | |
Vetro borosilicato | |
100 ml | |
27.5 cm | |
Marcatura in ceramica smaltata opaca | |
Stretta | |
10 |
Rinforzo per impieghi gravosi con scala graduata | |
2000 ml | |
Da 600 a 2000 ml | |
10.82 in. | |
1 | |
Reusable | |
160 mm |