Learn More
Fisherbrand™ Reusable Glass Tubes with Phenolic Screw Caps
Codice prodotto. p-197402
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
20 mm
Lunghezza (sistema metrico):
150 mm
Dimensioni filo:
18-415
Capacità (sistema metrico):
30 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 500
Codice prodotto. 16258831
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Phenolic screw cap with white rubber liner
  • High-quality borosilicate glass
  • Marking spot
  • Autoclavable
Order Info
Packed in shrink-wrapped, lint-free trays
Specifica
Materiale chiusura Phenolic
Capacità (sistema metrico) 30 mL
Lunghezza (sistema metrico) 150 mm
Materiale Borosilicate Glass
Da utilizzare con Suitable for tissue culture work and general bacteriological use
Tipo di etichetta Marking Spot
Materiale rivestimento interno Rubber
Dimensioni filo 18-415
Sterilità Non-sterile
Autoclavabile Autoclavable
Diametro (sistema metrico) 20 mm
Tipo di chiusura Screw Cap
Product Type Reusable Glass Tube
Forma del fondo Round