Learn More
Fisherbrand™ Beute di Erlenmeyer a imboccatura larga in vetro riutilizzabili
High resistance to heat, chemical attack, and mechanical shock
Specifica
| Descrizione | Rinforzo per impieghi gravosi con scala graduata |
|---|---|
| Materiale | Vetro borosilicato |
| N. di posizioni | 1 |
| Superficie di scrittura | Finitura opaca e marcatura in ceramica smaltata |
| Monouso | No |
Descrizione
Fisherbrand™ Reusable Glass Wide-Mouth Erlenmeyer Flasks offer sturdy borosilicate glass construction with a heavy-duty, tooled-top finish. High resistance to heat, chemical attack, and mechanical shock.
- Struttura robusta in vetro borosilicato Finitura con parte superiore lavorata per impieghi pesanti La scala di capacità misura il volume approssimativo
- Il punto di marcatura in ceramica a finitura satinata facilita la scrittura e la cancellazione
Compliance
- Progettato in base alla specifica E 1404 di ASTM™, Tipo I, requisiti di Classe 2
Specifica
| Rinforzo per impieghi gravosi con scala graduata | |
| 1 | |
| No |
| Vetro borosilicato | |
| Finitura opaca e marcatura in ceramica smaltata | |
| Larga |