Learn More
Fisherbrand™ RNase-Free Disposable Pellet Pestles
Codice prodotto. p-4246531 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Include:
With tube
Without tube
Capacità (sistema imperiale):
0.05 oz.
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Artikelnummer. 16339635
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Individually wrapped to ensure purity
  • RNase, DNase and Pyrogen-free
  • Volume: 1.5mL
Tekniske data
Autoclavabile Autoclavable
Colore Blue
Capacità (sistema imperiale) 0.05 oz.
Capacità (sistema metrico) 1.5 mL
Materiale Polypropylene
Product Type Pellet Pestle
Monouso Single-use
Lunghezza (sistema imperiale) 2.75 in.
Senza Dnasi Yes
Include With tube
Lunghezza (sistema metrico) 70mm
Capacità 0.05 oz., 1.5mL
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.