Learn More
Fisherbrand™ Rotary Mixer Discs
Codice prodotto. 12377488 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
15-17 mm dia. Tubes
8-11 mm dia. Tubes
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12377488
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Suitable for end-to-end mixing tubes
  • Rotary Mixer Disc complete with clips for tubes, supplied unassembled
  • Suitable for 'End to End Mixing' tubes,
  • Clips for tube diameters between  8 - 11mm are suitable for 0.5mL, 1.5mL and 2.0mL Microcentrifuge tubes, 3mL Vacutainers and 5mL capped tubes (8 -11mm)
  • Clips for tube diameters between 15 - 17mm are suitable for 15mL centrifuge tubes
  • Easy to fit onto the RM-1 locating on three pins then secured in place with thumb wheel
Specifica
Product Type Rotary Mixer Disc
Da utilizzare con (apparecchiatura) 8-11 mm dia. Tubes