Learn More
Fisherbrand™ Round Stir Bars with Removable Pivot Ring
Codice prodotto. p-317329 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
25.4 mm
Diametro (sistema metrico):
8 mm
Lunghezza (sistema imperiale):
1 in.
Diametro (sistema imperiale):
0.31 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15525604
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Stir bars have polygon multifaceted surfaces that add turbulence relative to similar smooth size cylindrical bars.
  • Alnico magnet encapsulated in FDA Grade, USP Class VI Teflon™ PTFE low friction coating; durable and inert
  • Manufactured in a registered ISO 9001:2008 facility, as verified by SGS certification
  • Autoclave safe
  • Small removable pivot ring in the center adds to their versatility
  • Pivot ring minimizes contact area of bar to vessel
  • Ring also reduces friction and the marring of plastic containers
  • No pivot ring is included on the two smallest sizes, Cat. Nos. 14-512-140 and -141
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Certificazione/Conformità ISO 9001:2008
Colore White
Descrizione PTFE Coated Alnico
Diametro (sistema imperiale) 0.31 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 1 in.
Rivestimento PTFE
Diametro (sistema metrico) 8 mm
Lunghezza (sistema metrico) 25.4 mm
Materiale Alnico Magnet, PTFE
Quantità 1
Forma Sphere
Tipo Stir Bar