Learn More
Fisherbrand™ Rubber-Lined Plastic Caps
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Finitura collo:
22-400
38-400
58-400
Dimensione della confezione:
pezzi 288
pezzi 576
Descrizione
- Black, rubber-lined caps Autoclavable
- Packaged in 12 packs
Specifica
Specifica
| Colore | Black |
| Descrizione | Tappo a vite |
| Materiale | Plastic |
| Lunghezza (sistema metrico) | 80 mm |
| N. per custodia | 576 Cs. |
| Quantità | 576/PK. |
| Materiale rivestimento interno | Rubber |
| Finitura collo | 22-400 |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
| Product Type | Screw Cap |
| Vedi altri risultati |