Learn More
Fisherbrand™ Bottiglie per liquido di lavaggio con etichettatura di sicurezza Right-to-Know
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
500 ml
500 ml
1000 ml
Colore chiusura:
Assortiti
Blu
Giallo
Rosso
Verde
naturale
Da utilizzare con (applicazione):
Acetone
Acqua distillata
Ethanol
Ipoclorito di sodio
Isopropanolo
Methanol
Sodium Hypochlorite
Variety
Dimensione della confezione:
pezzi 4
pezzi 5
pezzi 6
Descrizione
Keep liquids in clearly marked bottles that help prevent accidental misuse. Available in both preprinted and label your own bottles.
- Feature a wide mouth 53 mm (2 in.) for easy refilling
- Bottles are pre-printed with the Chemical name and formula, the National Fire Protection Association (NFPA) Section 704 Four-color Diamond, health hazards, Chemical Abstract System (CAS) number, and suggested protective clothing and equipment
- Translucent LDPE bottles; Sodium Hypochlorite is white LDPE for light-protection between 230 and 450 nm
- Color-coded polypropylene closures aid in quick and easy identification
- Note: Use LYOB only with solvents compatible with LDPE
Compliance
Offre conformità ai requisiti OSHA specificati in Hazard Communication Standard 29 CFR 1910.1200
Specifica
Specifica
| Capacità | 16 once, 500 ml |
| Capacità (sistema metrico) | 500 ml |
| Capacità (sistema imperiale) | 16 once |
| Colore | Verde, Natural |
| Da utilizzare con (applicazione) | Methanol |
| Materiale | LDPE |
| Quantità | 6/conf. |
| Sterilità | Non sterile |
| Colore chiusura | Verde |
| Certificazione/Conformità | OSHA 29 CFR 1910.1200 |
| Vedi altri risultati |