Learn More
Fisherbrand™ Bottiglie per liquido di lavaggio con etichettatura di sicurezza Right-to-Know
Codice prodotto. p-3841234 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
500 ml
500 ml
1000 ml
Colore chiusura:
Assortiti
Blu
Giallo
Rosso
Verde
naturale
Da utilizzare con (applicazione):
Acetone
Acqua distillata
Ethanol
Ipoclorito di sodio
Isopropanolo
Methanol
Sodium Hypochlorite
Variety
Dimensione della confezione:
pezzi 4
pezzi 5
pezzi 6
Codice prodotto. 12319195
Marca: Fisherbrand™ 117163001
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Per conservare i liquidi in flaconi chiaramente contrassegnati in modo da evitarne l'uso improprio. I flaconi per liquido di lavaggio con etichettatura di sicurezza Right-to-Know Bel Art™ sono disponibili in versione sia prestampata sia da etichettare.
Keep liquids in clearly marked bottles that help prevent accidental misuse. Available in both preprinted and label your own bottles.
  • Feature a wide mouth 53 mm (2 in.) for easy refilling
  • Bottles are pre-printed with the Chemical name and formula, the National Fire Protection Association (NFPA) Section 704 Four-color Diamond, health hazards, Chemical Abstract System (CAS) number, and suggested protective clothing and equipment
  • Translucent LDPE bottles; Sodium Hypochlorite is white LDPE for light-protection between 230 and 450 nm
  • Color-coded polypropylene closures aid in quick and easy identification
  • Note: Use LYOB only with solvents compatible with LDPE
Compliance
Offre conformità ai requisiti OSHA specificati in Hazard Communication Standard 29 CFR 1910.1200
Specifica
Capacità 16 once, 500 ml
Capacità (sistema metrico) 500 ml
Capacità (sistema imperiale) 16 once
Colore Rosso, Natural
Da utilizzare con (applicazione) Acetone
Materiale LDPE
Quantità 6/conf.
Sterilità Non sterile
Colore chiusura Rosso
Certificazione/Conformità OSHA 29 CFR 1910.1200
Closure Included
Monouso Reusable
Graduated No
Bocca Larga
Forma Cilindrico
Product Type Wash Bottle
Chemical Label Acetone
Materiale chiusura Polipropilene
Dimensione chiusura 53 mm
Tipo di chiusura Polypropylene Closure
Erogazione attraverso la chiusura Yes
Autoclavabile Non autoclavabile