Learn More
Fisherbrand™ Bottiglie per liquido di lavaggio con etichettatura di sicurezza
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
500 ml
1000 ml
Da utilizzare con (applicazione):
Acetone
Acqua deionizzata
Acqua distillata
Etanolo
Isopropanolo
Toluene
Dimensione della confezione:
pezzi 6
Descrizione
Con codici e simboli del Department of Transportation (DOT) e della National Fire Protection Association (NFPA). I flaconi di lavaggio con etichette di sicurezza Fisherbrand™ comprendono anche numero CAS (Chemical Abstract Service), simboli dei dispositivi di protezione e informazioni dell'organo target.
- Easy-to-read printed bottles
- Wide mouth 53 mm (2 in.) bottle for easy refilling
- Translucent, LDPE solvent-resistant; Sodium Hypochlorite is white LDPE for light-protection between 230 and 450 mm, Toluene is red LDPE bottle
- Polypropylene closures
- Provides compliance with OSHA requirements outlined in Hazard Communication Standard 29 CFR 1910.1200
- Use only with solvents compatible with LDPE
Order Info
Disponibili in confezioni da sei, tutti con la stessa etichetta, o in un assortimento di sei flaconi: un flacone da 500 ml ciascuno di acetone, etanolo, isopropanolo, metanolo, toluene e acqua.
Specifica
Specifica
| Capacità | 17 oz., 500 mL |
| Capacità (sistema metrico) | 500 ml |
| Capacità (sistema imperiale) | 17 oz. |
| Colore | Natural |
| Da utilizzare con (applicazione) | Acqua distillata |
| Materiale | Polietilene |
| Sterilità | Non sterile |
| Colore chiusura | Blu |
| Certificazione/Conformità | OSHA 29 CFR 1910.1200 |
| Closure Included | Sì |
| Vedi altri risultati |