Learn More
Fisherbrand™ Bottiglie per liquido di lavaggio con etichettatura di sicurezza Right-to-Know Safety-Vented™
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
500 ml
Chemical Label:
Acetone
Assorted
Distilled Water
Ethanol
Isopropanol
Sodium Hypochlorite
Dimensione della confezione:
pezzi 6
Descrizione
Eliminates drips and allows bottle to dispense upright or inverted. Fisherbrand™ Safety-Vented™ and Safety Labeled Right-to-Know Wash Bottles' color-coded polypropylene closures aid in quick and easy identification.
- Valve allows dispensing of wash bottle in an upright or inverted position
- Wide mouth 53mm (2 in.) bottle for easy refilling
- Translucent LDPE bottles with PP valves; Sodium Hypochlorite is white LDPE for light-protection between 230 and 450nm
Compliance
Offre conformità ai requisiti OSHA specificati in Hazard Communication Standard 29 CFR 1910.1200
Specifica
Specifica
| Capacità | 16 once, 500 ml |
| Capacità (sistema metrico) | 500 ml |
| Capacità (sistema imperiale) | 16 oz. |
| Colore | Incolore |
| Materiale | LDPE |
| Colore chiusura | naturale |
| Certificazione/Conformità | OSHA 29 CFR 1910.1200 |
| Closure Included | Sì |
| Graduated | No |
| Bocca | Larga |
| Vedi altri risultati |