Learn More
Fisherbrand™ Bottiglie per liquido di lavaggio con etichettatura di sicurezza Right-to-Know Safety-Vented™
Codice prodotto. p-3841262 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
500 ml
Chemical Label:
Acetone
Assorted
Distilled Water
Ethanol
Isopropanol
Sodium Hypochlorite
Dimensione della confezione:
pezzi 6
Codice prodotto. 12369195
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Per travasi senza gocciolamento, consentono di erogare il liquido anche in posizione verticale o capovolte. Le spruzzette con etichettatura di sicurezza Bel Art™ Safety-Vented™ hanno tappi in polipropilene codificati a colori per un'identificazione rapida e agevole.
Eliminates drips and allows bottle to dispense upright or inverted. Fisherbrand™ Safety-Vented™ and Safety Labeled Right-to-Know Wash Bottles' color-coded polypropylene closures aid in quick and easy identification.
  • Valve allows dispensing of wash bottle in an upright or inverted position
  • Wide mouth 53mm (2 in.) bottle for easy refilling
  • Translucent LDPE bottles with PP valves; Sodium Hypochlorite is white LDPE for light-protection between 230 and 450nm
Compliance
Offre conformità ai requisiti OSHA specificati in Hazard Communication Standard 29 CFR 1910.1200
Specifica
Capacità 16 once, 500 ml
Capacità (sistema metrico) 500 ml
Capacità (sistema imperiale) 16 oz.
Colore Incolore
Materiale LDPE
Colore chiusura naturale
Certificazione/Conformità OSHA 29 CFR 1910.1200
Closure Included
Graduated No
Bocca Larga
Forma Cilindrico
Product Type Wash Bottle
Chemical Label Ethanol
Materiale chiusura Polipropilene
Dimensione chiusura 53 mm
Tipo di chiusura Polypropylene Closure
Erogazione attraverso la chiusura Yes
Autoclavabile Non autoclavabile