Learn More
Fisherbrand™ Penne tecniche per uso scientifico
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Colore:
Blue
Colori assortiti
Nero
Red
Quantità:
6 Pk.
Confezione da 12
Confezione da 6
Larghezza linea (sistema metrico):
0.2 mm
0.2, 0.4 mm
0.4 mm
Dimensione della confezione:
12 sets
pezzi 6
Descrizione
Fisherbrand™ Scientific Technical Pens produce extra-fine lines with accuracy—and without smearing. Special long-legged point is perfect for writing on notebooks, forms, graphs, charts, tables and recording paper. Fast-drying ink in four colors.
- Ink is smooth flowing, fadeproof, and quick drying
- Assortment includes red, blue, and special ultrablack for excellent reproduction on office copiers
- Large ink reservoir lets you write for over 0.50 mile (800 m)
- Cap design and color indicate point size and color of pen
- Built-in super-tight cap seal keeps ink from drying out when pen is not in use
- Choose from two line sizes: extra fine, 0.016 in. (0.4 mm), or super fine, 0.008 in. (0.2 mm)
- Make precise lines with T-squares, rulers and flexible curves
Specifica
Specifica
| Stile punta | Extra Fine |
| Product Type | Penna tecnica |
| Colore | Colori assortiti |
| Monouso | Sì |
| Include | Una penna rossa, una blu, una verde, tre penne nere |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per annotare i risultati nei taccuini da laboratorio, compilare tabelle, disegnare grafici, marcare la carta di registrazione e produrre diagrammi |
| Quantità | Confezione da 12 |
| Larghezza linea (sistema metrico) | 0.2, 0.4 mm |