Learn More
Fisherbrand™ Penne tecniche per uso scientifico
Codice prodotto. 11704386 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Colore:
Blue
Colori assortiti
Nero
Red
Quantità:
6 Pk.
Confezione da 12
Confezione da 6
Larghezza linea (sistema metrico):
0.2 mm
0.2, 0.4 mm
0.4 mm
Dimensione della confezione:
12 sets
pezzi 6
Codice prodotto. 11704386
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Fast-drying ink in four colors
Fisherbrand™ Scientific Technical Pens produce extra-fine lines with accuracy—and without smearing. Special long-legged point is perfect for writing on notebooks, forms, graphs, charts, tables and recording paper. Fast-drying ink in four colors.
  • Ink is smooth flowing, fadeproof, and quick drying
  • Assortment includes red, blue, and special ultrablack for excellent reproduction on office copiers
  • Large ink reservoir lets you write for over 0.50 mile (800 m)
  • Cap design and color indicate point size and color of pen
  • Built-in super-tight cap seal keeps ink from drying out when pen is not in use
  • Choose from two line sizes: extra fine, 0.016 in. (0.4 mm), or super fine, 0.008 in. (0.2 mm)
  • Make precise lines with T-squares, rulers and flexible curves
Specifica
Stile punta Fine
Product Type Technical Pen
Colore Red
Monouso Single-use
Da utilizzare con (applicazione) Used for record results in lab notebooks, fill in charts, draw graphs, mark recording paper, and produce diagrams
Quantità 6 Pk.
Larghezza linea (sistema metrico) 0.2 mm