Learn More
Fisherbrand™ Self-Adhesive Label Tape
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema imperiale):
14 yd.
60 yd.
Larghezza (sistema imperiale):
0.5 in.
0,75in.
1in.
1.5 in.
2 in.
Include:
Label Tape Only
Tape and Dispenser
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
All-purpose—even sticks to plastics during autoclaving
- Sticks to glass, plastic, paper, and wood from -23° to +121°C (-9° to +250°F)
- Especially suited for use in autoclave, refrigerator, deep freeze, sterilizer and incubator
- Easily marked with pencil, pen, ballpoint and most felt-tip markers
- Removes without residue
- Oil, water and acid resistant
Specifica
Specifica
| Tipo di adesivo | Self-adhesive |
| Colore | White |
| Formato | Nastro |
| Product Type | Self Adhesive Label Tape |
| Da utilizzare con (applicazione) | Autoclave, Refrigerator/freezer, Sterilizer, Incubator |
| Include | Label Tape Only |
| Quantità | 1 Ea. |
| Intervallo di temperatura (sistema imperiale) | -9 to 250°F |
| Temperature Range (Metric) | -23°C to +121°C |
| Dimensions (LxW) | 60 yd. x 1 in. |
| Vedi altri risultati |