Learn More
Fisherbrand™ Self-Adhesive Label Tape
All-purpose—even sticks to plastics during autoclaving.
3.60€ - 14.35€
Specifica
Tipo di adesivo | Self-adhesive |
---|---|
Colore | White |
Formato | Tape |
Product Type | Self Adhesive Label Tape |
Da utilizzare con (applicazione) | Autoclave, Refrigerator/freezer, Sterilizer, Incubator |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema imperiale) | Lunghezza (sistema metrico) | Larghezza (sistema imperiale) | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema imperiale) | Lunghezza (sistema metrico) | Larghezza (sistema imperiale) | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
17827291
|
Fisherbrand™
|
14 yd. | 13 m | 0.5 in. | Tape and Dispenser |
7.90€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
17837291
|
Fisherbrand™
|
14 yd. | 13 m | 0.75 in. | Tape and Dispenser |
8.70€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
17817291
|
Fisherbrand™
|
60 yd. | 55 m | 1 in. | Label Tape Only |
14.35€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
17857291
|
Fisherbrand™
|
14 yd. | 13 m | 1.5 in. | Label Tape Only |
5.15€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
17847291
|
Fisherbrand™
|
14 yd. | 13 m | 1 in. | Label Tape Only |
3.60€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
17867291
|
Fisherbrand™
|
14 yd. | 13 m | 2 in. | Label Tape Only |
5.15€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
Descrizione
All-purpose—even sticks to plastics during autoclaving
- Sticks to glass, plastic, paper, and wood from -23° to +121°C (-9° to +250°F)
- Especially suited for use in autoclave, refrigerator, deep freeze, sterilizer and incubator
- Easily marked with pencil, pen, ballpoint and most felt-tip markers
- Removes without residue
- Oil, water and acid resistant
Specifica
Self-adhesive | |
Tape | |
Autoclave, Refrigerator/freezer, Sterilizer, Incubator | |
-9 to 250°F |
White | |
Self Adhesive Label Tape | |
1 Ea. | |
-23°C to +121°C |