Learn More
Fisherbrand™ Self-Adhesive Labels
Codice prodotto. p-190680 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Colore:
White, Red
Larghezza (sistema imperiale):
1in.
Lunghezza (sistema imperiale):
1.25 in.
Quantità:
900/Box
Dimensione della confezione:
pezzi 900
Codice prodotto. 15512855
Use these white labels on a variety of surfaces. Fisherbrand™ Self-Adhesive Labels are removable and pressure sensitive. Ideal for a wide range of labeling applications.
  • Self Adhesive Labels
  • Stick To Most Surfaces Without Moistening
  • Easily Marked With Pencil, Ballpoint Pen, or felt-tip Marker
Order Info
Blue border labels in roll of 1200; red border labels in dispenser box; plain white labels on sheets.
Specifica
Tipo di adesivo Self-adhesive
Colore White, Red
Formato Label
Materiale Paper
Product Type Self Adhesive Label
Da utilizzare con (applicazione) General purpose
Quantità 900/Box
Dimensions (LxW) 1.25 in. x 1 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 1.25 in.
Lunghezza (sistema metrico) 3.2 cm
Larghezza (sistema imperiale) 1in.