Learn More
Fisherbrand™ Beute da agitazione
Codice prodotto. 11725253 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
125 mL
250 ml
500 ml
1000 mL
2000 ml
2800 mL
Forma del fondo:
Con frangiflutti
Liscio
Tipo di chiusura:
Con sfiato
Non-vented
Senza sfiato
Sfiato
Vented
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 24
pezzi 4
pezzi 6
Codice prodotto. 11725253
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Rischio ridotto di contaminazione incrociata.
  • Prodotto apirogeno e non citotossico
  • In resistente polipropilene trasparente con graduazioni stampate
  • μ
  • In confezione singola per maggiore facilità di conservazione e manipolazione
  • Fondo piano per l'impiego sul banco da lavoro o con frangiflutti per l'impiego in agitatore
  • Vented or non-vented screw closure NOT autoclavable
  • Beuta autoclavabile
  • Prodotto sterile
Certifications
Certificato sterile SAL 10-6 USP classe VI
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 8.45 oz.
Materiale chiusura Polipropilene
Colore Trasparente
Capacità (sistema metrico) 250 ml
Materiale Policarbonato
Da utilizzare con (applicazione) Per colture cellulari in sospensione, preparazione e stoccaggio di terreni
Include μ
Autoclavabile Sì
Graduated Yes
Sterilità Sterile
Classe Class VI
Forma del fondo Liscio
Tipo di chiusura Senza sfiato