Learn More
Fisherbrand™ Beute da agitazione
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
125 mL
250 ml
500 ml
1000 mL
2000 ml
2800 mL
Forma del fondo:
Con frangiflutti
Liscio
Tipo di chiusura:
Con sfiato
Non-vented
Senza sfiato
Sfiato
Vented
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 24
pezzi 4
pezzi 6
Descrizione
Rischio ridotto di contaminazione incrociata.
- Prodotto apirogeno e non citotossico
- In resistente polipropilene trasparente con graduazioni stampate
- μ
- In confezione singola per maggiore facilità di conservazione e manipolazione
- Fondo piano per l'impiego sul banco da lavoro o con frangiflutti per l'impiego in agitatore
- Vented or non-vented screw closure NOT autoclavable
- Beuta autoclavabile
- Prodotto sterile
Certifications
Certificato sterile SAL 10-6 USP classe VI
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema imperiale) | 67.6 oz. |
| Materiale chiusura | Polipropilene |
| Capacità (sistema metrico) | 2000 ml |
| Materiale | Policarbonato |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per colture cellulari in sospensione, preparazione e stoccaggio di terreni |
| Include | μ |
| Autoclavabile | Sì |
| Graduated | Yes |
| Sterilità | Sterile |
| Classe | Class VI |
| Vedi altri risultati |