Learn More
Fisherbrand™ Beute da agitazione
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
125 mL
250 ml
500 mL
1000 mL
2000 ml
2800 mL
Forma del fondo:
Con frangiflutti
Liscio
Tipo di chiusura:
Con sfiato
Non-vented
Senza sfiato
Sfiato
Vented
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 24
pezzi 4
pezzi 6
Descrizione
Rischio ridotto di contaminazione incrociata.
- Nonpyrogenic and noncytotoxic
- Clear, durable polycarbonate with molded-in graduations
- Polypropylene closure with 0.22μm PTFE pore
- Individually packed for easy storage and handling
- Plain bottom for use on benchtop or baffled bottom for shaker table use
- Vented or non-vented screw closure
- Autoclavable (flask and closure)
- Sterile
Certifications
Certificato sterile SAL 10-6 USP classe VI
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema imperiale) | 16.9 oz. |
| Materiale chiusura | Polipropilene |
| Colore | Trasparente |
| Capacità (sistema metrico) | 500 mL |
| Materiale | Polycarbonate |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per colture cellulari in sospensione, preparazione e stoccaggio di terreni |
| Include | μ |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Graduated | Yes |
| Sterilità | Sterile |
| Vedi altri risultati |