Learn More
Fisherbrand™ Silicone Recessed Septum Stoppers
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
Da 13.75 a 14.25 mm
Da 14.50 a 15.50 mm
Da 20.00 a 21.00 mm
Da 9.22 a 9.75 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) interno | Da 20.00 a 21.00 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | I tappi a vite con setto incassato atossici e autoclavabili sono scanalati sulla parte esterna per creare una guarnizione interna effettiva |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Per contenitori con diametro interno da 20 a 21 mm |
| Size | 3 |
| Colore | Semitrasparente |
| Materiale | Silicone |
| Product Type | Tappo con setto incassato in silicone |
| Stopper Number | 3 |