Learn More
LevGo™ Inoculation Picks
Codice prodotto. 15326568 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
32.5 mm
32.51 mm
63.5 mm
152.4 mm
Size:
Large
Mini
Standard
Dimensione della confezione:
pezzi 1600
pezzi 2000
pezzi 500
Codice prodotto. 15326568
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Isolate individual colonies with picks manufactured from White Birch wood. LevGo™ Inoculation Picks are naturally biodegradable and disposable, but are also autoclavable and suitable for food contact.
  • Available in three lengths and two needle sizes to suit a wide range of application needs.
  • Naturally biodegradable, made from 100% U.S.A grown white birch wood
  • Manufactured in an FDA-registered factory and comply with FDA standards for food contact
  • Available in semi or needle point styles for delicate operations
  • Autoclavable
  • Disposable
Specifica
Materiale White Birch Wood
Size Large
Product Type Toothpick
Quantità 500 Pk.
Autoclavabile Not Autoclavable
Altezza (sistema metrico) 152.4 mm
Altezza (sistema imperiale) 6 in.