Learn More
Fisherbrand™ Bottiglie per liquido di lavaggio Solvent-Vented™ con etichettatura di sicurezza
Codice prodotto. 11507163 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Chemical Label:
Acetone
Ethanol
Isopropanol
Methanol
Unlabeled
Dimensione della confezione:
pezzi 3
Codice prodotto. 11507163
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Prestampati con nome e formula chimica. Le spruzzette con etichettatura di sicurezza Bel Art™ Solvent-Vented™ sono dotate di una valvola antigocciolamento brevettata e consentono di erogare il liquido in posizione verticale o capovolte.
Are pre-printed with Chemical name and formula. Fisherbrand™ Solvent-Vented™ and Safety-Labeled Wash Bottles have a patented valve which eliminates drips and allows bottle to dispense upright or inverted.
  • Wide mouth 2 in. (53mm) bottle for easy refilling
  • Polypropylene closure with leakproof design, color-coded to aid in easy identification
  • Translucent, LDPE solvent-resistant; Sodium Hypochlorite is white LDPE for light-protection between 230 and 450nm; Toluene is red LDPE bottle
  • Provides compliance with OSHA requirements outlined in Hazard Communication Standard 29 CFR 1910.1200
  • Labeled with six of the most commonly used solvent names or label your own; custom labeling available
Use LYOB only with solvents compatible with LDPE.
Order Info
Pre-marcati con sei solventi comuni; disponibili anche senza marcatura.
Specifica
Capacità 16 once, 500 ml
Capacità (sistema metrico) 500 ml
Capacità (sistema imperiale) 16 oz.
Colore Semitrasparente
Materiale LDPE
Colore chiusura naturale
Certificazione/Conformità OSHA 29 CFR 1910.1200
Closure Included
Graduated No
Bocca Larga
Forma Cilindrico
Product Type Wash Bottle
Chemical Label Unlabeled
Materiale chiusura Polipropilene
Dimensione chiusura 53 mm
Tipo di chiusura Polypropylene Closure
Erogazione attraverso la chiusura Yes
Autoclavabile Non autoclavabile