Learn More
Fisherbrand™ Square Labels
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Colore:
Assorted
Blue
Green
Orange
Red
White
Yellow
Product Type:
Square Label
Quantità:
156/Pk.
52/Sheet
85 Labels/Sheet
Dimensioni (sistema metrico):
0.64 x 3.17 cm
0.64 x 3.81 cm
0.64 x 3.81cm
1.91 x 4.29 cm
Dimensione della confezione:
20 fogli
25 fogli
Descrizione
- Labels can be printed or written on and will not bleed, smudge or smear
- Engineered for use in laser printers
Specifica
Specifica
| Colore | White |
| Formato | Sheet |
| Product Type | Square Label |
| Sterilità | Non-sterile |
| Etichette per pagina | 52 |
| Quantità | 52/Sheet |
| Dimensioni (sistema imperiale) | .75 x 1.69 in. |
| Dimensioni (sistema metrico) | 1.91 x 4.29 cm |