Learn More
Fisherbrand™ Stainless Steel Covers for Ultrasonic Units
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema imperiale):
0.75 galloni
1 galloni
Capacità (sistema metrico):
2.83 l
3.78 l
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- With two holes
Specifica
Specifica
| Tipo | Coperchio in acciaio inox |
| Capacità (sistema metrico) | 2.83 l |
| Capacità (sistema imperiale) | 0.75 galloni |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Bagno a ultrasuoni FB11211 |
| Materiale | Plastica |