Learn More
Fisherbrand™ Steel Wire Handled Brushes
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
27.94 cm
Lunghezza (sistema metrico) setole:
10 cm
Diametro (sistema metrico) setole:
3.5 cm
Dimensione della confezione:
pezzi 12
Specifica
Specifica
| Product Type | Test Tube Brush |
| Bristle Material | Nylon |
| Bristle Type | Radial, Tufted End |
| Materiale maniglia | Galvanized steel wire |
| Tipo di punta | Radial Tufted End |
| Colore | White |
| Diametro (sistema imperiale) setole | 1.37 in. |
| Diametro (sistema metrico) setole | 3.5 cm |
| Da utilizzare con (applicazione) | For cleaning test tubes |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 11 in. |
| Show More |