Learn More
Fisherbrand™ Spina universale minicentrifuga 100-240 V CA, 50/60 Hz, grigia
Alta velocità in uno spazio minimo. La minicentrifuga Fisherbrand™ è ideale per rapide decelerazioni, separazioni cellulari su microfiltri, campioni per PCR* e HPLC. È compatta e di facile utilizzo ed è fornita con una serie di accessori, tra cui due rotori, O-ring e spine intercambiabili.
Marca:  Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.43200kg
Codice prodotto. 15358266
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
Alta velocità in uno spazio minimo. La minicentrifuga Fisherbrand™ è ideale per rapide decelerazioni, separazioni cellulari su microfiltri, campioni per PCR* e HPLC. È compatta e di facile utilizzo ed è fornita con una serie di accessori, tra cui due rotori, O-ring e spine intercambiabili.
  • Ingombro ridotto e funzionamento silenzioso
  • Coperchio adattato per il palmo, è ideale per gli utenti mancini o destrorsi e consente la rapida estrazione delle provette
  • I rotori Snapspin™ consentono una rapida sostituzione senza l'uso di utensili
  • La base gommata ponderata elimina il potenziale movimento e riduce ulteriormente vibrazioni e rumore
Servizi
Five Years