Learn More
Fisherbrand™ Sterile Microcentrifuge Tubes with Screw Caps
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1.5 mL
2 mL
RCF max:
18,000 x g
25,000 x g
30,000 x g
Forma del fondo:
Conical
Skirted
Dimensione della confezione:
pezzi 500
Descrizione
Choose skirted or conical-bottom style
- With attached caps
- Natural-colored screw caps with O-rings
- RNase-free and DNase-free
Specifica
Specifica
| Materiale chiusura | Polypropylene |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Capacità (sistema metrico) | 2 mL |
| Colore | Natural |
| Materiale | Polypropylene |
| Include | O-ring |
| Sterilità | Sterile |
| Tipo di chiusura | Screw Cap |
| Forma del fondo | Skirted |
| RCF max | 18,000 x g |