Learn More
Fisherbrand™ Sterile Plastic Culture Tubes: Clear Polystyrene
Codice prodotto. 16676015 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 mL
Lunghezza (sistema metrico):
75 mm
Tipo di chiusura:
Not Included
Imballaggio:
Bulk - 1 Pk. of 125
Dimensione della confezione:
pezzi 125
Codice prodotto. 16676015
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Ideal for tissue culture procedures.
Ideal for tissue culture procedures
  • Gamma-irradiated and tested for sterility; ready to use
  • No chance of residual contamination
  • All screw-cap tubes have outside threads and unconstricted necks, making filling and pipetting easier
  • All snap caps can be positioned for aerobic or anaerobic applications
Order Info
Sterile caps are available separately; contact Fisher Customer Service.
Specifica
Colore Clear
Capacità (sistema metrico) 5 mL
Lunghezza (sistema metrico) 75 mm
Materiale Polystyrene
Da utilizzare con Ideal for tissue culture procedures
Imballaggio Bulk - 1 Pk. of 125
Sterilità Sterile
Diametro (sistema metrico) 12 mm
Tipo di chiusura Not Included
Product Type Culture Tube