Learn More
Fisherbrand™ Sterile Plastic Culture Tubes: Clear Polystyrene
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 mL
Lunghezza (sistema metrico):
75 mm
Tipo di chiusura:
Not Included
Imballaggio:
Bulk - 1 Pk. of 125
Dimensione della confezione:
pezzi 125
Descrizione
Ideal for tissue culture procedures
- Gamma-irradiated and tested for sterility; ready to use
- No chance of residual contamination
- All screw-cap tubes have outside threads and unconstricted necks, making filling and pipetting easier
- All snap caps can be positioned for aerobic or anaerobic applications
Order Info
Sterile caps are available separately; contact Fisher Customer Service.
Specifica
Specifica
| Colore | Clear |
| Capacità (sistema metrico) | 5 mL |
| Lunghezza (sistema metrico) | 75 mm |
| Materiale | Polystyrene |
| Da utilizzare con | Ideal for tissue culture procedures |
| Imballaggio | Bulk - 1 Pk. of 125 |
| Sterilità | Sterile |
| Diametro (sistema metrico) | 12 mm |
| Tipo di chiusura | Not Included |
| Product Type | Culture Tube |