Learn More
Fisherbrand™ Provette in plastica per colture sterili: Polipropilene traslucido
Ideal for tissue culture procedures.
Specifica
| Materiale | Polipropilene |
|---|---|
| Sterilità | Sterile |
| Da utilizzare con | Per le procedure delle colture di tessuti |
Descrizione
Ideal for tissue culture procedures
- Irradiazione gamma e sterilità testata; pronti all'uso
- Nessuna possibilità di contaminazione residua
- Tutti i tappi a scatto possono essere utilizzati per applicazioni aerobiche o anaerobiche
Order Info
Il tappo sterile 14-956-11 è disponibile separatamente per provette da 17 mm.
Specifica
| Polipropilene | |
| Sterile | |
| Per le procedure delle colture di tessuti |