Learn More
Fisherbrand™ Sacchetti per campionamento sterili con chiusure con filo piatto
An economical and efficient way to collect, contain and carry samples
110.03€ - 273.00€
Codice del prodotto | Marca | Colore | Capacità (sistema imperiale) | Spessore (sistema imperiale) | Dimensioni (L x P) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Capacità (sistema imperiale) | Spessore (sistema imperiale) | Dimensioni (L x P) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
17903182
|
Fisherbrand™
|
Clear | 18 oz. | 3 mil | 9 x 4.5 in. (22.9 x 11.4cm) |
110.03€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 26-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
13158167
|
Fisherbrand™
|
Clear | 24 oz. | 3.50 mil | 9 x 5.5 in. (22.9 x 14cm) |
255.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 08-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11904405
|
Fisherbrand™
|
Clear with White Block | 24 oz. | 3.50 mil | 9 x 5.5 in. (22.9 x 14cm) |
273.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 08-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11914405
|
Fisherbrand™
|
Clear with White Block | 60 oz. | 4 mil | 10 x 10 in. |
251.55€
pezzi 250 |
Spedizione stimata: 14-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11738046
|
Fisherbrand™
|
Trasparente | 100 oz. | 4 mil | 14 x 10 pollici (35.6 x 25.4 cm) |
202.00€
pezzi 250 |
Spedizione stimata: 28-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Descrizione
Collect, contain and carry samples in an economical and efficient way
- Sterile to avoid sample contamination
Specifica
Polietilene |