Learn More
Fisherbrand™ Puntali per pipette smussati SureOne, universali: 1-200 μl
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Sterilità:
Non sterile
Sterile
Sí
Colore:
Giallo
Trasparente
Yellow
Formato:
BUlk
Rack con coperchio incernierato
Ricarica
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 960
Specifica
Specifica
| Volume (sistema metrico) | 1 to 200 μL |
| Sterilità | Sterile |
| Colore | Trasparente |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 2in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 50 mm |
| Dichiarazioni di pulizia | DNase, RNase, DNA, ATP, Bioburden, PCR Inhibitor, Endotoxin, and Pyrogen Free |
| Formato | Rack con coperchio incernierato |
| Stile punta | Beveled |
| Graduato | Yes |
| Vedi altri risultati |
As part of our commitment to continuous product improvement, your delivery may contain products with some minor color variation, but their form, fit and function will not be affected. Any questions contact your sales representative.