Learn More
Fisherbrand™ SureOne™ Micropoint Nano Pipette Tips, Universal Fit
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
0.1 - 10 μl
0.1 - 5 μl
0.1 to 5 μL
Sterilità:
Non sterile
Sterile
Formato:
BUlk
In rack
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 960
Specifica
Specifica
| Volume (sistema metrico) | 0.1 to 5 μL |
| Filtrato | Non-filtered |
| Sterilità | Non sterile |
| Colore | Natural |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 1.25 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 31 mm |
| Dichiarazioni di pulizia | DNase, RNase, DNA, and Pyrogen Free |
| Formato | In rack |
| Stile punta | Micro Point |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Universal Fit |
| Vedi altri risultati |