Learn More
Fisherbrand™ SureOne™ Micropoint Nano Pipette Tips, Universal Fit
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-160488 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
0.1 - 10 μl
0.1 - 5 μl
0.1 to 5 μL
Sterilità:
Non sterile
Sterile
Formato:
BUlk
In rack
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 960
Codice prodotto. 11987724
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
For use with micro volume pipetters
  • Natural color
  • Precision molded for accuracy in low volume pipetting
  • Certified by independent laboratory – Nonsterile: RNase, DNase, DNA, and Pyrogen Free; Nonsterile: RNase, DNase, DNA, Bioburden, PCR Inhibitor, and pyrogen-free
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Volume (sistema metrico) 0.1 - 5 μl
Sterilità Non sterile
Colore Incolore
Lunghezza (sistema imperiale) 1.25 in.
Lunghezza (sistema metrico) 31 mm
Dichiarazioni di pulizia DNase, RNase, DNA, Bioburden, and PCR inhibitor Free
Formato BUlk
Stile punta Micro Point
Da utilizzare con (apparecchiatura) Universal Fit
Graduato Yes
Product Line SureOne
Graduazioni At 2.5 μL