Learn More
Fisherbrand™ Puntali per pipette Micropoint SureOne™, universali
Codice prodotto. 11903426 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
0.1 - 10 μl
0.1 to 10 μL
0.5 to 10 μL
100 to 1250 μL
Da 0.1 a 10 μl
Da 100 a 1250 μl
Da 5 a 300 μl
Sterilità:
Non sterile
Sterile
Stile punta:
Bordi smussati
Lunghezza estesa
Micro Point
MicroPoint
Monouso, senza filtro, SureOne
Rack incernierato, senza filtro, SureOne
Senza filtro, SureOne
Formato:
BUlk
Rack con coperchio incernierato
Ricarica
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 960
Codice prodotto. 11903426
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Il nuovo sistema migliorato Fisherbrand SureOne Reload offre una linea completa di puntali per pipetta micropoint universali
Reload system provides a complete line of micropoint universal-fit pipet tips.
  • All racked sterile tips are shrink wrapped and certified free of RNase, DNase, ATP, pyrogen, bioburden, PCR inhibitors and endotoxin and DNA All nonsterile racked and bulk nonfiltered tips are certified free of RNase, DNase, and DNA
SureOne Rack Features
  • Flush Fit Inserts sit flush with rack, allowing easy multichannel pipetting
  • Recycle Logo molded into all rack components
  • Notched clasp props lid open for autoclave venting
  • Sure Stack lid rim prevents racks from sliding around when stacked and carted around a lab
  • Safe-Lock latch allows for one-handed open and closing ability and won't pop open when dropped
  • Sure-snap design securely holds insert in place, preventing it from being lifted out while pipetting
  • Reversible flip-lid can be either a hinged or lift-off lid; hinged format does not prevent use of a multichannel pipet
SureOne Insert Features
  • Inserts are easy to place onto and remove from rack; clip onto rack for a secure fit
  • Lot traceable—all inserts contain the Fisherbrand part number, tip volume, lot number
  • Indented insert holes inhibit tip movement, stabilizing them for multichannel work
  • Contact Clip prevents unnecessary contact with the tips while clipping in inserts
  • Multichannel design; all inserts are 96-well format Robust non-pliable design provides secure seals on every tip
SureOne Reload Packaging Features
  • Product information displayed on box
  • Dust Flap prevents debris from contaminating the product
  • Finger Knockouts allow easy access to slide out product
  • Canyon Cut Package allows for easy tip insert removal
  • Reload packaging design saves 58% bench space vs. racked packaging; reduces plastic waste by 52%
Order Info
Le opzioni di confezionamento includono la fornitura sfusa, rack, rack sterile e ricarica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Volume (sistema metrico) 0.5 to 10 μL
Filtrato Non-filtered
Sterilità Non sterile
Colore Trasparente
Autoclavabile Autoclavable
Lunghezza (sistema imperiale) 1.25 in.
Lunghezza (sistema metrico) 3.17cm
Dichiarazioni di pulizia DNase, RNase, and DNA Free
Formato BUlk
Stile punta MicroPoint
Da utilizzare con (apparecchiatura) Universal Fit
Product Line SureOne
Materiale Polipropilene
As part of our commitment to continuous product improvement, your delivery may contain products with some minor color variation, but their form, fit and function will not be affected. Any questions contact your sales representative.