Learn More
Masterflex™ Tight-Seal™ Clamps
Codice prodotto. 10527070
Click to view available options
Diameter (Metric) Inside:
0.6 to 0.7 cm
0.914 to 1.01 cm
1.04 to 1.16 cm
1.193 to 1.34 cm
1.34 to 1.52 cm
1.49 to 1.67 cm
1.701 to 1.981 cm
1.85 to 2.1 cm
2.41 to 2.76 cm
2.61 to 2.99 cm
3.17 to 3.6 cm
Diameter (English) Inside:
0.24 to 0.29 in.
0.36 to 0.4 in.
0.41 to 0.46 in.
0.47 to 0.53 in.
0.53 to 0.6 in.
0.59 to 0.66 in.
0.67 to 0.78 in.
0.73 to 0.83 in.
0.95 to 1.09 in.
1.03 to 1.18 in.
1.25 to 1.42 in.
Dimensione della confezione:
1 set
Pezzo
pezzi 100
Codice prodotto. 10527070
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
One-piece, reusable nylon clamps for hoses and tubing.
One-piece, reusable nylon clamps for hoses and tubing
  • Chemical and corrosion resistant
  • With wide temperature tolerance
  • Squeeze shut for leakproof seal, press on side to release
  • Gas or chemically sterilized for biomedical or food applications
  • 12 sizes accommodate tubing with an O.D. of 0.246 to 1.425 in. (6.25 to 36.19mm)
Pressure, vacuum, and liquid applications
Specifica
Quantità 100/Pk.
Tipo Hose and Tubing Clamp
Materiale Nylon
Da utilizzare con (apparecchiatura) Hose and tubing with 0.24 to 1.42 in O.D.
Diameter (English) Inside 0.59 to 0.66 in.
Resistente alla temperatura (sistema metrico) 0°C to 90°C
Resistente alla temperatura (sistema imperiale) 32°F to 194°F
Diameter (Metric) Inside 1.49 to 1.67 cm